Stampa…
Methyl 4-(piperidin-4-yl)benzoate hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR321222-250MG
APOSOR321222-250MGEA 46.4 EUR
APOSOR321222-250MG
Methyl 4-(piperidin-4-yl)benzoate hydrochloride 97%
Methyl 4-(piperidin-4-yl)benzoate hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₇NO₂·ClH
Peso molecolare: 255.741 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02179141
CAS Number: 936130-82-4