Stampa…
S,S-Tetramethylenesulphoximide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Imino-1-oxotetrahydrothiophene, Tetrahydro-1H-thiophen-1-imine 1-oxide, 1-Iminotetrahydrothiophene 1-oxide
OR310524-1G
APOSOR310524-1GEA 538 EUR
APOSOR310524-1G
S,S-Tetramethylenesulphoximide
S,S-Tetramethylenesulphoximide
Formula: C₄H₉NOS
Peso molecolare: 119.185 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27924567
CAS Number: 50578-18-2