Stampa…
6-Ethoxyspiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR31010-250MG
APOSOR31010-250MGEA 464 EUR
APOSOR31010-250MG
6-Ethoxyspiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
6-Ethoxyspiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
Formula: C₁₄H₁₈N₂O₃·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29042693
CAS Number: 1823188-30-2