Stampa…
cis-2-Amino-2-methyl-cyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307582-1G
APOSOR307582-1GEA 525 EUR
APOSOR307582-1G
cis-2-Amino-2-methyl-cyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
cis-2-Amino-2-methyl-cyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Formula: C₈H₁₅NO₂·ClH
Peso molecolare: 193.671 g/mol
Punto di fusione: 220…223 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05863637
CAS Number: 202921-88-8