Stampa…
trans-6-tert-Butoxycarbonylamino-cyclohex-3-enecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR307546-1G
APOSOR307546-1GEA 201 EUR
APOSOR307546-1G
trans-6-tert-Butoxycarbonylamino-cyclohex-3-enecarboxylic acid
trans-6-tert-Butoxycarbonylamino-cyclohex-3-enecarboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₉NO₄
Peso molecolare: 241.284 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02682629
CAS Number: 865689-24-3