Stampa…

4-Benzoylpiperidine hydrochloride

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR29257-1G OR29257-5G OR29257-10G
APOSOR29257-1GEA 26.1 EUR
APOSOR29257-1G APOSOR29257-5G APOSOR29257-10G
4-Benzoylpiperidine hydrochloride
4-Benzoylpiperidine hydrochloride
Formula: C₁₂H₁₆ClNO
Punto di fusione: 225…227 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066982
CAS Number: 25519-80-6

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR