Stampa…
1,9-Diazaspiro[5.5]undec-3-en-2-one hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Oxo-1,9-diazaspiro[5.5]undec-3-ene hydrochloride
OR2325-1G
APOSOR2325-1GEA 1350 EUR
APOSOR2325-1G
1,9-Diazaspiro[5.5]undec-3-en-2-one hydrochloride 95+%
1,9-Diazaspiro[5.5]undec-3-en-2-one hydrochloride
Formula: C₉H₁₄N₂O·ClH
Peso molecolare: 202.681 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09998741
CAS Number: 1172814-19-5