Stampa…
Methyl-3-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR200036-1G
APOSOR200036-1GEA 0 EUR
APOSOR200036-1G
Methyl-3-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoate
Methyl-3-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoate
Formula: C₁₃H₁₇NO₂
Peso molecolare: 219.29 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09909459
CAS Number: 321198-22-5