Stampa…
4-Bromo-L-phenylalanine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: H-Phe(4-Br)-OH
OR14695-10G
APOSOR14695-10GEA 91.5 EUR
APOSOR14695-10G
4-Bromo-L-phenylalanine 95+%
4-Bromo-L-phenylalanine
Formula: C₉H₁₀BrNO₂
Peso molecolare: 244.1 g/mol
Punto di fusione: 265 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063062
CAS Number: 24250-84-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III