Stampa…

5-Chloro-1-pentyne 98%

Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo

OR14511-25G OR14511-5G
APOSOR14511-25GEA 120 EUR
APOSOR14511-25G APOSOR14511-5G
5-Chloro-1-pentyne 98%
5-Chloro-1-pentyne
Formula: C₅H₇Cl
Punto di ebollizione: 67…69 °C/145mmHg
Densità: 0,968 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 15 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001014
CAS Number: 14267-92-6
EINECS: 238-159-5
UN: 1993
ADR: 3,II

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR