Stampa…

4-(4-Bromophenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR110411-1G
APOSOR110411-1GEA 69.6 EUR
APOSOR110411-1G
4-(4-Bromophenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
4-(4-Bromophenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Formula: C₈H₆BrN₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04125620
CAS Number: 214117-50-7

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR