Stampa…

2-Cloroetilammina cloridrato 97%

Fornitore: Apollo Scientific

OR0986-100G OR0986-25G
APOSOR0986-100GEA 37.7 EUR
APOSOR0986-100G APOSOR0986-25G
2-Cloroetilammina cloridrato 97%
2-Cloroetilammina cloridrato
Formula: C₂H₇Cl₂N
Punto di fusione: 140…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012887
CAS Number: 870-24-6

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR