Stampa…
4-Phenyl-1-butanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Phenylbutan-1-ol
OR0769-100G
APOSOR0769-100GEA 65.4 EUR
APOSOR0769-100G
4-Phenyl-1-butanol 97%
4-Phenyl-1-butanol
Formula: (C₆H₅)(CH₂)₃CH₂OH
Peso molecolare: 150.22 g/mol
Punto di ebollizione: 138…140 °C/14mmHg
Densità: 0.975 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002971
CAS Number: 3360-41-6