Stampa…
4-Hexylphenylhydrazine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR0201-250MG
APOSOR0201-250MGEA 116 EUR
APOSOR0201-250MG
4-Hexylphenylhydrazine hydrochloride 95%
4-Hexylphenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₁₂H₂₁ClN₂
Punto di fusione: 219…221 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06245514
CAS Number: 126062-51-9