Stampa…

2-Anilinonicotinic acid

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR01497-500MG OR01497-1G
APOSOR01497-500MGEA 52.2 EUR
APOSOR01497-500MG APOSOR01497-1G
2-Anilinonicotinic acid
2-Anilinonicotinic acid
Formula: C₁₂H₁₀N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00128791
CAS Number: 16344-24-4

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR