Stampa…
Gadolinium ≥99.99%
Fornitore: Apollo Scientific
IN1801-1KG
APOSIN1801-1KGEA 6440 EUR
APOSIN1801-1KG
Gadolinium ≥99.99%
Gadolinium
Formula: Gd
Punto di ebollizione: 3233 °C
Punto di fusione: 1312 °C
MDL Number: MFCD00011022
CAS Number: 7440-54-2