Stampa…

Rame (II) nitrato 2,5-idrato 99.999%

Fornitore: Apollo Scientific

IN1570-100G IN1570-500G
APOSIN1570-100GEA 422 EUR
APOSIN1570-100G APOSIN1570-500G
Rame (II) nitrato 2,5-idrato 99.999%
Rame (II) nitrato 2,5-idrato
Formula: Cu(NO₃)₂·2.5H₂O
Punto di fusione: 255 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00211298
CAS Number: 19004-19-4
UN: 3085
ADR: 5.1+8,II

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR