Stampa…

Cromo (III) nitrato 99,9%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

IN1477-100G IN1477-25G
APOSIN1477-100GEA 473 EUR
APOSIN1477-100G APOSIN1477-25G
Cromo (III) nitrato 99,9%
Cromo (III) nitrato
Formula: CrN₃O₉
Peso molecolare: 238.01 g/mol
Punto di fusione: 60 °C
Densità: 1.8
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 13548-38-4
UN: 2720
ADR: 5.1 III
Merck Index: 12,02282

Visualizza i codici

Specifiche

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR