Stampa…

Magnesio cloruro, anidro 99%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

IN1017-1KG IN1017-500G
APOSIN1017-1KGEA 72.5 EUR
APOSIN1017-1KG APOSIN1017-500G
Magnesio cloruro, anidro 99%
Magnesio cloruro
Formula: MgCl₂
Peso molecolare: 95.21 g/mol
Punto di ebollizione: 1412
Punto di fusione: 714 °C
Densità: 2.32 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011106
CAS Number: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR