Stampa…
Saponina (da Quillaja Bark)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIS4332-1KG
APOSBIS4332-1KGEA 1560 EUR
APOSBIS4332-1KG
Saponina (da Quillaja Bark)
Saponina
Surfactant which allows penetration of proteins throughcell membranes
Punto di fusione: 158 °C (dec.)
Densità: 0,5 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081981
CAS Number: 8047-15-2
EINECS: 232-462-6