Stampa…

Acido nicotinico (Niacin)

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

BIN0611-1KG BIN0611-250G BIN0611-500G
APOSBIN0611-1KGEA 161 EUR
APOSBIN0611-1KG APOSBIN0611-250G APOSBIN0611-500G
Acido nicotinico (Niacin)
Acido nicotinico (Niacin)
Formula: C₆H₅NO₂
Punto di fusione: 236…239 °C (subl.)
Densità: 1,467 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 193 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006391
CAS Number: 59-67-6
EINECS: 200-441-0

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR