Stampa…

3-Iodo-L-tyrosine 98%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

BII0193-1G BII0193-5G BII0193-25G
APOSBII0193-1GEA 60.9 EUR
APOSBII0193-1G APOSBII0193-5G APOSBII0193-25G
3-Iodo-L-tyrosine 98%
3-Iodo-L-tyrosine

Inhibitor of tyrosin hydroxylase.

Formula: C₉H₁₀INO₃
Punto di fusione: 196…198 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00002608
CAS Number: 70-78-0

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR