Stampa…
Thio-NAD 92+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIB5004-100MG BIB5004-25MG
APOSBIB5004-100MGEA 534 EUR
APOSBIB5004-100MG APOSBIB5004-25MG
Thio-NAD 92+%
Thio-NAD
Purity determined enzymatic method (ADH).
Formula: C₂₁H₂₇N₇O₁₃P₂S
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00079609
CAS Number: 4090-29-3