Stampa…
Molibdeno soluzione standard, 10.000 mg/l Mo in 5% acido nitrico and 4% hydrofluoric acid Standard monoelemento per ICP
Fornitore: CPACHEM
C134.5N4FP.L1 C134.5N4FP.L25 C134.5N4FP.L5
ACSDC134.5N4FP.L1EA 187 EUR
ACSDC134.5N4FP.L1 ACSDC134.5N4FP.L25 ACSDC134.5N4FP.L5
Molibdeno soluzione standard, 10.000 mg/l Mo in 5% acido nitrico and 4% hydrofluoric acid Standard monoelemento per ICP
Standard Standard cationici Standard di molibdeno