Stampa…
Eplerenone
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
462970010 462972500
ACRO462970010EA 650 EUR
ACRO462970010 ACRO462972500
Eplerenone
Eplerenone
  • Bioactive
Formula: C₂₄H₃₀O₆
Punto di fusione: 242 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07783647
CAS Number: 107724-20-9
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥98.5 %