Stampa…

1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone 95%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione

453760010 453760050
ACRO453760010EA 74.7 EUR
ACRO453760010 ACRO453760050
1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone 95%
1-(2-Chloroethyl)-2-pyrrolidone
Formula: C₆H₁₀ClNO
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00169064
CAS Number: 51333-90-5

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR