Stampa…

2,6-Diclorofenolo indofenolo sale sodico idrato 90+%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific

450700050 450700250 450701000
ACRO450700050EA 51.8 EUR
ACRO450700050 ACRO450700250 ACRO450701000
2,6-Diclorofenolo indofenolo sale sodico idrato 90+%
2,6-Diclorofenolo indofenolo sale sodico idrato
Formula: C₁₂H₆Cl₂NNaO₂·xH₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150014
CAS Number: 1266615-56-8
EINECS: 210-640-4

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Dark green to dark blue-purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤14 % (120°C)
Titration with HClO4 ≥90.0 % (On dry substance)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR