Stampa…

Ammonio bromuro 98%, extra puro

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione

450650010 450650025 450650100
ACRO450650010EA 47.7 EUR
ACRO450650010 ACRO450650025 ACRO450650100
Ammonio bromuro 98%, extra puro
Ammonio bromuro
Formula: H₄BrN
Punto di ebollizione: 235 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 452 °C (subl.)
Densità: 2,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011419
CAS Number: 12124-97-9

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥97.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR