Stampa…

Mercurio (II) acetato ACS

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo

447270250 447271000 447275000
ACRO447270250EA 29.6 EUR
ACRO447270250 ACRO447271000 ACRO447275000
Mercurio (II) acetato ACS
Mercurio (II) acetato
Formula: (H₃CCOO)₂Hg
Punto di fusione: 179…182 °C
Densità: 3,27 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012165
CAS Number: 1600-27-7
UN: 1629
ADR: 6.1,II

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White Powder
Titration with NH4SCN ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Nitrate (NO3) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Other heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
Mercurous Mercury (as Hg) ≤0.4 %
Insoluble matter ≤0.01 %
Residue after reduction ≤0.02 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR