Stampa…

di-Ammonio idrogeno fosfato 99% per biochimica

Fornitore: Thermo Fisher Scientific

Synonyms: Ammonio fosfato bibasico

447140010 447142500
ACRO447140010EA 149 EUR
ACRO447140010 ACRO447142500
di-Ammonio idrogeno fosfato 99% per biochimica
di-Ammonio idrogeno fosfato
Formula: (NH₄)₂HPO₄
Punto di fusione: 155 °C
Densità: 1,619 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010891
CAS Number: 7783-28-0

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White Crystals
Solubility (1 M in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.1
pH 7.5 to 9.0 (1 M in water)
Titration with HCl ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR