Stampa…
Alluminio 99.9995% Trace metals basis, shots
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Aluminum
437070250
ACRO437070250EA 297 EUR
ACRO437070250
Alluminio 99.9995% Trace metals basis, shots
Alluminio
Formula: Al
Peso molecolare: 26.98 g/mol
Punto di ebollizione: 2327 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 660 °C
Densità: 2.7 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134029
CAS Number: 7429-90-5
Merck Index: 13,00321
Visualizza i codici
Appearance Silver grey Shots
Total trace metal impurities ≤5 ppm