Stampa…

Sodio idrogeno solfito, in polvere ACS

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione

419440010 419440050 419441000 419440025
ACRO419440010EA 206 EUR
ACRO419440010 ACRO419440050 ACRO419441000 ACRO419440025
Sodio idrogeno solfito, in polvere ACS
Sodio idrogeno solfito
Formula: HNaO₃S
Punto di fusione: 150 °C (dec.)
Densità: 1,48 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167602
CAS Number: 7631-90-5
EINECS: 231-548-0
ADR: 8,III
Merck Index: 12,08731

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥58.5 % (SO2)
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR