Stampa…
Acido Nitrilotriacetico 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: NTA, 2,2',2''-Nitrilotriacetic acid
415740010 415740050 415742500 415740051
ACRO415740010EA 224 EUR
ACRO415740010 ACRO415740050 ACRO415742500 ACRO415740051
Acido Nitrilotriacetico 99%
Acido Nitrilotriacetico
Formula: C₆H₉NO₆
Punto di ebollizione: 498 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 245 °C (dec.)
Densità: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004287
CAS Number: 139-13-9
EINECS: 205-355-7
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06675
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥96.0 %