Stampa…
Nichel (II) ossido 97%, in polvere
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Nichel monossido, Bunsenite, Ossido di nichel, Monossido di nichel
415585000 415581000
ACRO415585000EA 166 EUR
ACRO415585000 ACRO415581000
Nichel (II) ossido 97%, in polvere
Nichel (II) ossido
Formula: NiO
Punto di fusione: 1960 °C
Densità: 4,6 to 6.67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011145
CAS Number: 1313-99-1
EINECS: 215-215-7
Visualizza i codici
Appearance Green Powder
Titration Complexometric ≥96.0 %
Calcium (Ca) ≤0.003 %
Cobalt (Co) ≤0.025 %
Copper (Cu) ≤0.0005 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Manganese (Mn) ≤0.001 %