Stampa…
1-Clorobutano, Sequenation Grade
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
404550010
ACRO404550010EA 85 EUR
ACRO404550010
1-Clorobutano, Sequenation Grade
1-Clorobutano
Formula: CH₃(CH₂)₃Cl
Punto di ebollizione: 77…78 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –123 °C
Densità: 0,88 g/cm³
Flash Pt: –12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001009
CAS Number: 109-69-3
EINECS: 203-696-6
UN: 1127
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01559
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2bd980eb6e7ecd91951d46d0ea510119e976dc0&vid=5231549172a609ad96623a80204b11c7c0c69273&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 %
GC ≥99.5 %
UV at 300 nm A: ≤0.005
Residue after evaporation ≤2 ppm