Stampa…

Dietilamina 99.5%, extra puro, bidistillata

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo

378371000 378370010 378370025
ACRO378371000EA 77.9 EUR
ACRO378371000 ACRO378370010 ACRO378370025
Dietilamina 99.5%, extra puro, bidistillata
Dietilamina
Formula: (C₂H₅)₂NH
Punto di ebollizione: 55 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –50 °C
Densità: 0,71 g/cm³
Flash Pt: –23 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009032
CAS Number: 109-89-7
EINECS: 203-716-3
UN: 1154
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03138
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c054fa528239af221505ef08b7c0d2503c9d1d7&vid=e1e59ef071f0c580f9eb9716f4801d314ff824c3&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3840 to 1.3860 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.4 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR