Stampa…

Alluminio ossido neutro Brockmann Grade I 40-300 µm, 60A per cromatografia

Fornitore: Thermo Fisher Scientific

366680010 366680025 366680250
ACRO366680010EA 82.4 EUR
ACRO366680010 ACRO366680025 ACRO366680250
Alluminio ossido neutro Brockmann Grade I 40-300 µm, 60A per cromatografia
Aluminium oxide neutral
Formula: Al₂O₃
Punto di ebollizione: 2980 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 2050 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003424
CAS Number: 1344-28-1

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to off-white Powder
Particle size ≤5 % (<40 µm)
Specific surface area 185 to 225 m²/g
pH 6.5 to 7.5 (10% aqueous suspension)
Sodium oxide (Na2O) ≤0.4 %
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.03 %
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤0.03 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR