Stampa…
Methyl-5-bromo-2-furoate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
355750010 355750050 355750250
ACRO355750010EA 33.7 EUR
ACRO355750010 ACRO355750050 ACRO355750250
Methyl-5-bromo-2-furoate 98%
Methyl-5-bromo-2-furoate
Formula: C₆H₅BrO₃
Punto di fusione: 65…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00092313
CAS Number: 2527-99-3
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 68 °C
GC ≥97.5 %