Stampa…
3-Methylphenethylamine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
351110010 351110050
ACRO351110010EA 29.2 EUR
ACRO351110010 ACRO351110050
3-Methylphenethylamine 98%
3-Methylphenethylamine
Formula: C₉H₁₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01310828
CAS Number: 55755-17-4
UN: 2735
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %