Stampa…

(S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone-p-toluenesulphonate 95%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione

348410010 348410050 348410250
ACRO348410010EA 31.6 EUR
ACRO348410010 ACRO348410050 ACRO348410250
(S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone-p-toluenesulphonate 95%
(S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone-p-toluenesulphonate

CAS No.: 51693-17-5

Formula: C₁₂H₁₅NO₄S
Punto di fusione: 122…129 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00274229
CAS Number: 51693-17-5

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 129 °C
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation +8° to +9° (25 °C, 589 nm) (c=1, C2H5OH)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR