Stampa…
Metanolo-D4 99.8 atom % D NMR
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Alcol denaturato-D4, Alcool metilico-D4
320750075
ACRO320750075EA 98.2 EUR
ACRO320750075
Metanolo-D4 99.8 atom % D NMR
Metanolo-D4
Packaged in 0.75 ml ampoules
Formula: D₃COD
Peso molecolare: 36.01 g/mol
Punto di ebollizione: 65.3
Punto di fusione: –99 °C
Densità: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044637
CAS Number: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
UN: 1230
ADR: 3 II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %