Stampa…

Acetone-D6 99.8 atom % D per spettroscopia NMR

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo

320630075
ACRO320630075EA 56.8 EUR
ACRO320630075
Acetone-D6 99.8 atom % D per spettroscopia NMR
Acetone-D6

Packaged in 0.75 ml ampoules

Formula: D₃CC(O)CD₃
Punto di ebollizione: 55,5 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –93 °C
Densità: 0,87 g/cm³
Flash Pt: –20 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044635
CAS Number: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN: 1090
ADR: 3,II

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR