Stampa…

Argento 99.9%, in fogli 25x25 mm, Thickness: 1.0 mm , 1ea = 6.6gr

Fornitore: Thermo Fisher Scientific

317750010 317750040
ACRO317750010EA 72.1 EUR
ACRO317750010 ACRO317750040
Argento 99.9%, in fogli 25x25 mm, Thickness: 1.0 mm , 1ea = 6.6gr
Argento
Formula: Ag
Punto di ebollizione: 2212 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 961 °C
Densità: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003397
CAS Number: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Silver white Foil
Total trace metal impurities ≤0.1 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR