Stampa…

Piombo (II) nitrato 99% per analisi

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo

Synonyms: Lead dinitrate

315240010 315240025 315242500
ACRO315240010EA 90.6 EUR
ACRO315240010 ACRO315240025 ACRO315242500
Piombo (II) nitrato 99% per analisi
Piombo (II) nitrato
Formula: Pb(NO₃)₂
Peso molecolare: 331.21 g/mol
Punto di fusione: 470 °C (dec.)
Densità: 4.53 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011153
CAS Number: 10099-74-8
UN: 1469
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,05432

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to off-white Powder
Titration Complexometric ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 % (10 % in dilute HNO3)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR