Stampa…

4-Methoxyphenyl chloroformate 98%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo

314570050 314570250
ACRO314570050EA 65.2 EUR
ACRO314570050 ACRO314570250
4-Methoxyphenyl chloroformate 98%
4-Methoxyphenyl chloroformate
Formula: C₇H₄BrClO₂
Punto di ebollizione: 49 °C (,2 mmHg)
Densità: 1,25 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00013258
CAS Number: 7693-41-6
UN: 3277
ADR: 6.1,II

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5220 to 1.5260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR