Stampa…

Acido acetico 99+%, extra puro

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo

Synonyms: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid

295310050 295310250
ACRO295310050EA 91.6 EUR
ACRO295310050 ACRO295310250
Acido acetico 99+%, extra puro
Acido acetico
Formula: H₃CCOOH
Punto di ebollizione: 117…118 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 16…16,5 °C
Densità: 1,048 g/cm³
Flash Pt: 40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036152
CAS Number: 64-19-7
UN: 2789
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3700 to 1.3730 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.04 %
Residue after evaporation ≤0.01 %
Titration with NaOH ≥99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR