Stampa…

tri-Potassio fosfato monoidrato 96%, extra puro

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo

263790010 263790250 263795000 263790050 263790251
ACRO263790010EA 75.8 EUR
ACRO263790010 ACRO263790250 ACRO263795000 ACRO263790050 ACRO263790251
tri-Potassio fosfato monoidrato 96%, extra puro
tri-Potassio fosfato monoidrato
Formula: K₃O₄P·1H₂O
Punto di fusione: 1340 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150410
CAS Number: 27176-10-9
EINECS: 231-907-1

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White Powder
Titration with HClO4 ≥95 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Loss on ignition ≤13 % (800°C)

Specifiche

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR