Stampa…

(±)-1-Etossi-2-propanolo 95%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione

259050010 259050025 259050100
ACRO259050010EA 57.6 EUR
ACRO259050010 ACRO259050025 ACRO259050100
(±)-1-Etossi-2-propanolo 95%
(±)-1-Etossi-2-propanolo
Formula: C₅H₁₂O₂
Punto di ebollizione: 132 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –100 °C
Densità: 0,897 g/cm³
Flash Pt: 42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067050
CAS Number: 1569-02-4
EINECS: 216-374-5
UN: 3271
ADR: 3,III

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥94 % Remark: balance 2-ethoxy-1-propanol

Specifiche

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR