Stampa…
Antimonio (III) potassio ossitartrato triidrato 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
223801000 223805000 223800025
ACRO223801000EA 40.7 EUR
ACRO223801000 ACRO223805000 ACRO223800025
Antimonio (III) potassio ossitartrato triidrato 99+%
Antimonio (III) potassio ossitartrato triidrato
Formula: C₈H₄K₂O₁₂Sb₂·3H₂O
Punto di fusione: 100 °C
Densità: 2,6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167056
CAS Number: 28300-74-5
EINECS: 229-436-1
UN: 1551
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00706
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric ≥99.0 %
Loss on drying ≤2.7 % (105°C)