Stampa…

Tetreetilammonio bromuro 99+%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione

220710500 220712500 220715000 220710025
ACRO220710500EA 57.1 EUR
ACRO220710500 ACRO220712500 ACRO220715000 ACRO220710025
Tetreetilammonio bromuro 99+%
Tetreetilammonio bromuro
Formula: C₈H₂₀BrN
Punto di fusione: 285 °C (dec.)
Densità: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011825
CAS Number: 71-91-0
EINECS: 200-769-4
Merck Index: 13,09274

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to cream Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %
Loss on drying ≤1.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR